Learn More
Maja de vidrio de borosilicato Pyrex™
Código de producto. 13481869
Cambiar vista
Click to view available options
Longitud (métrico):
110mm
125mm
Acabado:
Acristalado
Áspero
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Longitud (métrico) Acabado Tamaño de la unidad
13481869 125mm Acristalado cada uno
13471869 110mm Acristalado cada uno
12695327 110mm Áspero cada uno
12682022 125mm Áspero cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 13481869 Proveedor Pyrex N.º de proveedor 718347R
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    208.95€
    68.53€ / paquete de 1
    Ahorro 140.42€
    67% Descuento
En stock
Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química. La mano de mortero de vidrio de borosilicato Pyrex™ es perfecta para triturar sólidos y convertirlos en polvo para facilitar su manipulación. Las manos de mortero están disponibles con un acabado rugoso o esmaltado. Para su uso con morteros Pyrex™, se venden por separado.
  • Perfecta para triturar sólidos y convertirlos en polvo para facilitar su manipulación
  • Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
  • Disponible con acabado rugoso o esmaltado
  • Para su uso con morteros Pyrex™ (se venden por separado)
Especificaciones
Tipo de producto Mano de mortero
Material Vidrio de borosilicato
Para utilizar con (equipo) Pyrex™ Mortar
Longitud (métrico) 125mm
Acabado Acristalado