Learn More
Pyrex™ Maja de vidrio de borosilicato Pyrex™
Descripción
- Perfecta para triturar sólidos y convertirlos en polvo para facilitar su manipulación
- Fabricado con vidrio de borosilicato Pyrex™ para ofrecer la máxima resistencia a choques térmicos y corrosión química
- Disponible con acabado rugoso o esmaltado
- Para su uso con morteros Pyrex™ (se venden por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Mano de mortero |
| Material | Vidrio de borosilicato |
| Para utilizar con (equipo) | Pyrex™ Mortar |
| Longitud (métrico) | 110mm |
| Acabado | Acristalado |