Learn More
Haldenwanger™ Mano de mortero
Código de producto. 10480724
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (métrico):
24mm
28mm
30mm
42mm
45mm
48mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 10
paquete de 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro exterior (métrico) unitSize
10480724 28mm paquete de 10
10597644 48mm paquete de 5
10245164 45mm paquete de 5
12081802 24mm cada uno
12021812 30mm cada uno
10744585 42mm paquete de 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 10480724 Proveedor Haldenwanger™ N.º de proveedor L 56/0A/GLASIERT
Fecha estimada de envoi: 05-08-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Mano de mortero
Las superficies de molienda están esmaltadas.
Especificaciones
Diámetro exterior (métrico) 28mm
Tipo de producto Mano de mortero
Longitud (métrico) 125mm
Tipo Mano de mortero