Learn More
Mezcla de pesticidas 596 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Carbosulfan∣Methomyl |
| CAS | 116-06-3, 1646-88-4, 1646-87-3, 1563-66-2, 16655-82-6, 55285-14-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Aldicarb∣Aldicarb-sulfone∣Aldicarb-sulfoxide∣Carbofuran∣Carbofuran-3-hydroxy∣Carbosulfan∣Methomyl |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Aldicarb 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfone 100 μg/mL∣Aldicarb-sulfoxide 100 μg/mL∣Carbofuran 100 μg/mL∣Carbofuran-3-hydroxy 100 μg/mL∣Carbosulfan 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL |