Learn More
Mezcla sustitutiva de pesticidas 541 2000 μg/mL en Tolueno:Hexano, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209 |
| CAS | 877-09-8, 1770-80-5, 2051-24-3 |
| Nombres de analitos o componentes | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene∣Dibutyl chlorendate∣PCB No. 209 |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Hexane/Toluene |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | 2,4,5,6-Tetrachloro-m-xylene 2000 μg/mL∣Dibutyl chlorendate 2000 μg/mL∣PCB No. 209 2000 μg/mL |