Learn More
Mezcla de pesticidas I 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30328630
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30328630 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30328630 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000143AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 13-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
CAS 173584-44-6, 142459-58-3, 85509-19-9, 66332-96-5, 76674-21-0, 133-07-3
Nombres de analitos o componentes (S)-Indoxacarb∣Flufenacet∣Flusilazole∣Flutolanil∣Flutriafol∣Folpet∣Furilazole∣Heptachlor∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B)∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Ipconazole∣Isoxadifen-ethyl∣Kresoxim-methyl∣Lactofen∣Malathion∣Mefenpyr-diethyl∣Metalaxyl∣Metalaxyl-M∣Metconazole
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) (S)-Indoxacarb 100 μg/mL∣Flufenacet 100 μg/mL∣Flusilazole 100 μg/mL∣Flutolanil 100 μg/mL∣Flutriafol 100 μg/mL∣Folpet 100 μg/mL∣Furilazole 100 μg/mL∣Heptachlor 100 μg/mL∣Heptachlor-exo-epoxide (cis-, isomer B) 100 μg/mL∣Hexaconazole 100 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 100 μg/mL∣Ipconazole 100 μg/mL∣Isoxadifen-ethyl 100 μg/mL∣Kresoxim-methyl 100 μg/mL∣Lactofen 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Mefenpyr-diethyl 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Metalaxyl-M 100 μg/mL∣Metconazole 100 μg/mL