Learn More
Mezcla de pesticidas para HJ 768-2015 200 μg/mL en hexano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30324880
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30324880 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30324880 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGA09000586HE
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos
CAS 2921-88-2, 333-41-5, 60-51-5, 298-04-4, 563-12-2, 26087-47-8
Nombres de analitos o componentes Chlorpyrifos∣Diazinon∣Dimethoate∣Disulfoton∣Ethion∣Iprobenfos∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Phenthoate∣Phorate∣Profenofos
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Hexano
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Chlorpyrifos 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Dimethoate 200 μg/mL∣Disulfoton 200 μg/mL∣Ethion 200 μg/mL∣Iprobenfos 200 μg/mL∣Malathion 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Parathion-methyl 200 μg/mL∣Phenthoate 200 μg/mL∣Phorate 200 μg/mL∣Profenofos 200 μg/mL