Learn More
Mezcla de plaguicidas para plaguicidas organofosforados GB 3838-2002 100 μg/mL en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| CAS | 8065-48-3, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl∣Trichlorphon |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Methanol |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Demeton (O+S) 100 μg/mL∣Dichlorvos 100 μg/mL∣Dimethoate 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Parathion-ethyl 100 μg/mL∣Parathion-methyl 100 μg/mL∣Trichlorphon 100 μg/mL |