Learn More
Mezcla de pesticidas D en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30317622
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
4 ml
30317622 4 x 1 mL 4 ml
1 options
Código de producto. 30317622 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000054DI
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aminopyralid∣Bentazone∣Clodinafop free acid∣Clodinafop-propargyl ester∣Fluazifop (free acid)∣Iprodione∣Propiconazole∣Quizalofop free acid
CAS 150114-71-9, 25057-89-0, 114420-56-3, 105512-06-9, 69335-91-7, 36734-19-7
Nombres de analitos o componentes Aminopyralid∣Bentazone∣Clodinafop free acid∣Clodinafop-propargyl ester∣Fluazifop (free acid)∣Iprodione∣Propiconazole∣Quizalofop free acid
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Cantidad 4 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Bentazone 200 μg/mL∣Fluazifop (free acid) 200 μg/mL∣Aminopyralid 1000 μg/mL∣Clodinafop free acid 1000 μg/mL∣Clodinafop-propargyl ester 1000 μg/mL∣Iprodione 1000 μg/mL∣Propiconazole 1000 μg/mL∣Quizalofop free acid 1000 μg/mL
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.