Learn More
Mezcla de pesticidas A en diclorometano, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30313565
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
4 ml
30313565 4 x 1 mL 4 ml
1 options
Código de producto. 30313565 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000051DI
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aldicarb∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Chlorothalonil∣Cyanazine∣Diazinon∣Dieldrin∣Ethofumesate∣gamma-HCH∣Metalaxyl∣Methoxychlor∣Metolachlor∣Oxycarboxin∣Parathion-ethyl∣Simazine∣Triallate
CAS 116-06-3, 309-00-2, 959-98-8, 319-84-6, 6190-65-4, 1007-28-9
Nombres de analitos o componentes Aldicarb∣Aldrin∣alpha-Endosulfan∣alpha-HCH∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Chlorothalonil∣Cyanazine∣Diazinon∣Dieldrin∣Ethofumesate∣gamma-HCH∣Metalaxyl∣Methoxychlor∣Metolachlor∣Oxycarboxin∣Parathion-ethyl∣Simazine∣Triallate
Condiciones de envío +20°C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Dichloromethane
Cantidad 4 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Aldrin 200 μg/mL∣alpha-Endosulfan 200 μg/mL∣alpha-HCH 200 μg/mL∣Chlorothalonil 200 μg/mL∣Diazinon 200 μg/mL∣Dieldrin 200 μg/mL∣Ethofumesate 200 μg/mL∣gamma-HCH 200 μg/mL∣Metalaxyl 200 μg/mL∣Metolachlor 200 μg/mL∣Parathion-ethyl 200 μg/mL∣Simazine 200 μg/mL∣Triallate 200 μg/mL∣Atrazine-desethyl 1000 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 1000 μg/mL∣Cyanazine 1000 μg/mL∣Methoxychlor 1000 μg/mL∣Oxycarboxin 1000 μg/mL∣Aldicarb 4000 μg/mL