Learn More
Mezcla de pesticidas 679 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Azoxystrobin∣Mepanipyrim∣Myclobutanil∣Pyrimethanil |
| CAS | 131860-33-8, 110235-47-7, 88671-89-0, 53112-28-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Azoxystrobin∣Mepanipyrim∣Myclobutanil∣Pyrimethanil |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Azoxystrobin 100 μg/mL∣Mepanipyrim 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Pyrimethanil 100 μg/mL |