Learn More
Mezcla de pesticidas 510 1000 μg/mL en éter metil-terc-butílico, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| CAS | 8065-48-3, 62-73-7, 60-51-5, 121-75-5, 56-38-2, 298-00-0 |
| Nombres de analitos o componentes | Demeton (O+S)∣Dichlorvos∣Dimethoate∣Malathion∣Parathion-ethyl∣Parathion-methyl |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | MTBE |
| Cantidad | 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Demeton (O+S) 1000 μg/mL∣Dichlorvos 1000 μg/mL∣Dimethoate 1000 μg/mL∣Malathion 1000 μg/mL∣Parathion-ethyl 1000 μg/mL∣Parathion-methyl 1000 μg/mL |