Learn More
Mezcla de pesticidas 254 200 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30326118
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
5 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30326118 5 x 1 mL 5 ml
1 options
Código de producto. 30326118 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000254AC
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
CAS 94-75-7, 25057-89-0, 133-90-4, 1702-17-6, 1918-00-9, 114311-32-9
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣Bentazone∣Chloramben∣Clopyralid∣Dicamba∣Imazamox∣Imazapyr∣Imazaquin∣Imazethapyr∣MCPA∣Mecoprop∣Picloram∣Triclopyr
Condiciones de envío Bolsa de hielo (-20 °C)
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Acetona
Cantidad 5 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣Bentazone 200 μg/mL∣Chloramben 200 μg/mL∣Clopyralid 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Imazamox 200 μg/mL∣Imazapyr 200 μg/mL∣Imazaquin 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPA 200 μg/mL∣Mecoprop 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL