Learn More
Mezcla de pesticidas 251 100 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Allethrin∣Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Cyprodinil∣Ethion∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fludioxonil∣Flumioxazin∣Flutolanil∣Fosthiazate∣Hexazinone∣Methidathion∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Pendimethalin∣Piperonyl butoxide∣Propiconazole∣Triadimefon∣Tribufos |
| CAS | 584-79-2, 69327-76-0, 128639-02-1, 121552-61-2, 563-12-2, 22224-92-6 |
| Nombres de analitos o componentes | Allethrin∣Buprofezin∣Carfentrazone-ethyl∣Cyprodinil∣Ethion∣Fenamiphos∣Fipronil∣Fludioxonil∣Flumioxazin∣Flutolanil∣Fosthiazate∣Hexazinone∣Methidathion∣Myclobutanil∣Oxadiazon∣Pendimethalin∣Piperonyl butoxide∣Propiconazole∣Triadimefon∣Tribufos |
| Condiciones de envío | +20°C |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetone |
| Cantidad | 5 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Allethrin 100 μg/mL∣Buprofezin 100 μg/mL∣Carfentrazone-ethyl 100 μg/mL∣Cyprodinil 100 μg/mL∣Ethion 100 μg/mL∣Fenamiphos 100 μg/mL∣Fipronil 100 μg/mL∣Fludioxonil 100 μg/mL∣Flumioxazin 100 μg/mL∣Flutolanil 100 μg/mL∣Fosthiazate 100 μg/mL∣Hexazinone 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Myclobutanil 100 μg/mL∣Oxadiazon 100 μg/mL∣Pendimethalin 100 μg/mL∣Piperonyl butoxide 100 μg/mL∣Propiconazole 100 μg/mL∣Triadimefon 100 μg/mL∣Tribufos 100 μg/mL |