Learn More
Mezcla de pesticidas 205 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Imidacloprid∣Lufenuron∣Malathion∣Metalaxyl∣Methidathion∣Methomyl∣Methoxyfenozide∣Novaluron∣Omethoate∣Oxamyl∣Phenthoate∣Prochloraz∣Profenofos∣Propargite∣Pyraclostrobin∣Pyrimethanil∣Spinetoram J∣Spinosad∣Tebuconazole∣Tebufenozide∣Thiabendazole∣Thiacloprid∣Tolfenpyrad∣Triazophos∣Trifloxystrobin |
| CAS | 138261-41-3, 103055-07-8, 121-75-5, 57837-19-1, 950-37-8, 16752-77-5 |
| Nombres de analitos o componentes | Imidacloprid∣Lufenuron∣Malathion∣Metalaxyl∣Methidathion∣Methomyl∣Methoxyfenozide∣Novaluron∣Omethoate∣Oxamyl∣Phenthoate∣Prochloraz∣Profenofos∣Propargite∣Pyraclostrobin∣Pyrimethanil∣Spinetoram J∣Spinosad∣Tebuconazole∣Tebufenozide∣Thiabendazole∣Thiacloprid∣Tolfenpyrad∣Triazophos∣Trifloxystrobin |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Solvent or Matrix | Acetonitrile |
| Cantidad | 10 x 1 mL |
| Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Imidacloprid 100 μg/mL∣Lufenuron 100 μg/mL∣Malathion 100 μg/mL∣Metalaxyl 100 μg/mL∣Methidathion 100 μg/mL∣Methomyl 100 μg/mL∣Methoxyfenozide 100 μg/mL∣Novaluron 100 μg/mL∣Omethoate 100 μg/mL∣Oxamyl 100 μg/mL∣Phenthoate 100 μg/mL∣Prochloraz 100 μg/mL∣Profenofos 100 μg/mL∣Propargite 100 μg/mL∣Pyraclostrobin 100 μg/mL∣Pyrimethanil 100 μg/mL∣Spinetoram J 100 μg/mL∣Spinosad 100 μg/mL∣Tebuconazole 100 μg/mL∣Tebufenozide 100 μg/mL∣Thiabendazole 100 μg/mL∣Thiacloprid 100 μg/mL∣Tolfenpyrad 100 μg/mL∣Triazophos 100 μg/mL∣Trifloxystrobin 100 μg/mL |