Learn More
Mezcla de pesticidas C en MeCl2:Acetona:MeOH:MtBE 5:2:2:1, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30321983
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
4 x 1 mL
Tamaño de la unidad:
4 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30321983 4 x 1 mL 4 ml
1 options
Código de producto. 30321983 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREGS09000053DI
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
CAS 120-83-2, 94-75-7, 94-82-6, 1570-64-5, 1689-84-5, 1702-17-6
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorophenol∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣4-Chloro-2-methylphenol∣Bromoxynil∣Clopyralid∣Dicamba∣Dichlorprop∣Diclofop methyl∣Fluroxypyr∣Hexaconazole∣Imazamethabenz-methyl∣Imazamox∣Imazethapyr∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop∣Picloram∣Quinchlorac∣Triclopyr∣Trifluralin
Condiciones de envío +20 °C
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Solvent or Matrix Diclorometano
Cantidad 4 x 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenol 200 μg/mL∣2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 200 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 200 μg/mL∣4-Chloro-2-methylphenol 200 μg/mL∣Bromoxynil 200 μg/mL∣Dicamba 200 μg/mL∣Dichlorprop 200 μg/mL∣Diclofop methyl 200 μg/mL∣Hexaconazole 200 μg/mL∣Imazamethabenz-methyl 200 μg/mL∣Imazethapyr 200 μg/mL∣MCPB 200 μg/mL∣Picloram 200 μg/mL∣Quinchlorac 200 μg/mL∣Triclopyr 200 μg/mL∣Trifluralin 200 μg/mL∣Clopyralid 1000 μg/mL∣Fluroxypyr 1000 μg/mL∣Imazamox 1000 μg/mL∣MCPA 1000 μg/mL∣Mecoprop 1000 μg/mL