Learn More
Mezcla de pesticidas 7, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16340488 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16340488 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16340488 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SPXPR7
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 7 SPEX CertiPrep™ con 8 compuestos en acetonitrilo es ideal para la detección de pesticidas, la seguridad alime
  • Mezcla de pesticidas 7 con 8 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cypermethrin and an isomer zeta-cypermethrin,
Cyfluthrin (baythroid)
Bifenthrin
Tetramethri
Envase Ampolla de vidrio
CAS 52645-53-1, 8003-34-7, 10453-86-8, 7696-12-0, 23031-36-9
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.4
99
98
98.2
97.7
98.1
99.4
25
Fórmula molecular C22H19Cl2NO3
C22H18Cl2FNO3
C23H22ClF3O2
C19H25NO4
C19H24O3
C21H20Cl2O3
C22H26O3
C22H28O5
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 416.297 g/mol
434.2876 g/mol
422.8678 g/mol
331.4061 g/mol
300.392 g/mol
391.288 g/mol
338.44 g/mol
372.4547 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pesticide Mix 7
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile