Learn More
Mezcla de pesticidas 60 10 μg/mL en acetona, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30316359
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30316359 1 mL
1 options
Código de producto. 30316359 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRELA18000060AC
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Propazine∣Sebuthylazine∣Sebuthylazine-desethyl∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl
CAS 1912-24-9, 6190-65-4, 1007-28-9, 139-40-2, 7286-69-3, 37019-18-4
Nombres de analitos o componentes Atrazine∣Atrazine-desethyl∣Atrazine-desisopropyl∣Propazine∣Sebuthylazine∣Sebuthylazine-desethyl∣Simazine∣Terbuthylazine∣Terbuthylazine-desethyl
Condiciones de envío Room Temperature
Certificaciones/conformidad ISO/IEC 17025
Tipo de solución Mixture
Solvent or Matrix Acetone
Industry Type Environmental Testing
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Atrazine 10 μg/mL∣Atrazine-desethyl 10 μg/mL∣Atrazine-desisopropyl 10 μg/mL∣Propazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine 10 μg/mL∣Sebuthylazine-desethyl 10 μg/mL∣Simazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine 10 μg/mL∣Terbuthylazine-desethyl 10 μg/mL