Descripción
- Mezcla de pesticidas 6 con 15 compuestos en acetonitrilo
- Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Fenvalerate (sanmarton) Pyridaben Tau-fluvalinate Quinoxyfen Alachlor Prowl (pendimet |
| Envase | Ampolla de vidrio |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.1 99.5 95 99.7 99.2 99.4 99.5 99.5 98.4 99.4 97.5 99.5 98.9 99 99.5 |
| Fórmula molecular | C25H22ClNO3 C19H25ClN2OS C26H22ClF3N2O3 C15H8Cl2FNO C14H20ClNO2 C13H19N3O4 C18H19NO4 C10H12ClNO2 C17H13ClFN3O C22H23NO3 C9H7Cl3O3 C10H12N2O3S C15H22ClNO2 C6Cl5NO2 C9H8Cl3NO2S |
| Concentración | 100 μg/mL |
| Cantidad | 1 mL |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 419.900 g/mol 364.933 g/mol 502.913 g/mol 308.134 g/mol 269.767 g/mol 281.308 g/mol 313.348 g/mol 213.661 g/mol 329.756 g/mol 349.4229 g/mol 269.509 g/mol 240.279 g/mol 283.794 g/mol 295.335 g/mol 300.589 g/mol |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Stock Organic Standard
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 4
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H312-Nocivo en contacto con la piel.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile