Learn More
Mezcla de pesticidas 40 10 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30314480
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Código de producto. Cantidad
30314480 1 mL
1 options
Código de producto. 30314480 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DRELA18000040AL
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
CAS 94-75-7, 94-82-6, 120-36-5, 94-74-6, 94-81-5, 93-65-2
Nombres de analitos o componentes 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid∣Dichlorprop∣MCPA∣MCPB∣Mecoprop
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Tipo de solución Mezcla
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Industry Type Pruebas medioambientales
Cantidad 1 mL
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 2,4-Dichlorophenoxyacetic acid 10 μg/mL∣Dichlorprop 10 μg/mL∣Mecoprop 10 μg/mL∣MCPA 10.02 μg/mL∣MCPB 10.02 μg/mL∣4-(2,4-Dichlorophenoxy)butyric acid 10.03 μg/mL
Título del producto
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.