Learn More
Mezcla de pesticidas 4, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16310488 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16310488 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16310488 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SPXPR4
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 4 SPEX CertiPrep™ con 15 compuestos en acetonitrilo es ideal para la detección de pesticidas, la seguridad alim
  • Mezcla de pesticidas 4 con 15 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Epn
Dichlorvos
Edifenphos
Ethion
Fenitrothion
Ethyl parathion
Methyl parathion
Envase Ampolla de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.1
98.8
97.5
99.5
98
99
99.6
99.5
99.5
99.2
99.2
99.5
98
99.5
98
Fórmula molecular C14H14NO4PS
C4H7Cl2O4P
C14H15O2PS2
C9H22O4P2S4
C9H12NO5PS
C10H14NO5PS
C8H10NO5PS
C4H10NO3PS
C8H19O2PS3
C10H15O3PS2
C12H21N2O3PS
C9H11Cl3NO3PS
C12H4Cl2F6N4OS
C12H6F2N2O2
C8Cl4N2
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 323.304 g/mol
220.976 g/mol
310.371 g/mol
384.476 g/mol
277.234 g/mol
291.261 g/mol
263.207 g/mol
183.166 g/mol
274.404 g/mol
278.328 g/mol
304.345 g/mol
350.59 g/mol
437.148 g/mol
248.185 g/mol
265.911 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pesticide Mix 4
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile