Learn More
Mezcla de pesticidas 2, SPEX CertiPrep™
Código de producto. 16390478 Tienda SPEX Certiprep Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
16390478 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 16390478 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor SPXPR2
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Utilice estos materiales de referencia certificados orgánicos para una amplia gama de aplicaciones de HPLC/GC/LC. La mezcla de pesticidas 2 SPEX CertiPrep™ con 15 compuestos en acetonitrilo es ideal para el cribado de pesticidas, la seguridad alimen
  • Mezcla de pesticidas 2 con 15 compuestos en acetonitrilo
  • Disponible y vendido en ampollas de 1 ml que se suministran con un vial de transferencia/almacenamiento preetiquetado
Garantía
1 años
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Azinphos-methyl
Carbophenothion
Coumaphos
Ethoprophos (ethoprop)
Dimethoate
Dicrotoph
Envase Ampolla de vidrio
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.5
98.5
99.4
98.8
99.4
99.5
99.2
99.5
98.3
99.5
99.4
99.3
99.5
99.5
99.5
Fórmula molecular C10H12N3O3PS2
C11H16ClO2PS3
C14H16ClO5PS
C8H19O2PS2
C5H12NO3PS2
C8H16NO5P
C9H21O2PS3
C12H15N2O3PS
C12H16N3O3PS
C10H15OPS2
C10H19O6PS2
C11H12NO4PS2
C12H15ClNO4PS2
C6H11N2O4PS3
C17H21ClN2O2S
Concentración 100 μg/mL
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 317.324 g/mol
342.865 g/mol
362.766 g/mol
242.339 g/mol
229.257 g/mol
237.190 g/mol
288.431 g/mol
298.298 g/mol
313.313 g/mol
246.329 g/mol
330.358 g/mol
317.321 g/mol
367.809 g/mol
302.331 g/mol
352.879 g/mol
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Pesticide Mix 2
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: acetonitrile