missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

PES1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Código de producto. 16861824 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
150 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16861824 20 μL 20 microlitros
16851824 150 μL 150 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16861824 Proveedor Proteintech N.º de proveedor 135531AP20UL

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Phosphomannose isomerase catalyzes the interconversion of fructose-6-phosphate and mannose-6-phosphate and plays a critical role in maintaining the supply of D-mannose derivatives, which are required for most glycosylation reactions. Mutations in the MPI gene were found in patients with carbohydrate-deficient glycoprotein syndrome, type Ib.

Especificaciones

Antígeno PES1
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Western Blot, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.37 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
génica PES1
N.º de referencia del gen O00541, Q3B8N8, Q9EQ61
Alias de gen PES, PES1, Pescadillo homolog
Símbolos de los genes Pes1
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno PES1 Fusion Protein Ag4342
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 20 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23481, 289740, 64934
Especies diana Human, Rat, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.