Learn More
Sartorius Casete de filtración de flujo tangencial PES de hasta 0,5 L
Código de producto. 30178713 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño de poro:
0,2 μm
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Código de producto. Tamaño de poro Tamaño de la unidad
30178713 0,2 μm paquete de 2
1 options
Código de producto. 30178713 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VFS050P2000IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    244.00€
    225.00€ / paquete de 2
    Ahorro 19.00€
    7% Descuento
En stock
Casete de filtración de flujo tangencial plug-and-play fabricado en PES, para ultrafiltración y diafiltración de volúmenes de muestra intermedios. 0.2 μm tamaño de poro.
  • Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
  • El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
  • La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
  • PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
  • Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
  • Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
  • Material de la membrana: PES
  • Volumen de alimentación recomendado: 100 a 500 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 85 x 60 x 82 mm
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Material Policarbonato
Material (membrana) PES
Tamaño de poro 0,2 μm
Esterilidad No estéril
Tamaño de los tubos 2.4 mm
Tipo Peristaltic Pump Head, Casete TFF
Volumen (métrico) 0.5 L
Para utilizar con (equipo) Bomba peristáltica
Volumen de muestra 0,1 a 0,5 L