Learn More
Sartorius Casete de filtración de flujo tangencial PES de hasta 0,5 L
Código de producto. 30178738 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
MWCO:
10 kDa
100 kDa
1000 kDa
30 kDa
300 kDa
5 kDa
50 kDa
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. MWCO unitSize
30178738 10 kDa paquete de 2
30178726 5 kDa paquete de 2
30178719 30 kDa paquete de 2
30178734 50 kDa paquete de 2
30178728 100 kDa paquete de 2
30178716 300 kDa paquete de 2
30178730 1000 kDa paquete de 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30178738 Proveedor Sartorius N.º de proveedor VFS050P0010IV
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    225.00€ / paquete de 2
    Ahorro 11.00€
    4% Descuento
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Casete de filtración de flujo tangencial plug-and-play fabricado en PES, para ultrafiltración y diafiltración de volúmenes de muestra intermedios.
  • Conecte los casetes de forma rápida y segura a una bomba y depósitos adecuados, nada más sacarlos de la caja.
  • El diseño todo en uno evita la necesidad de costosos soportes de casete y sistemas TFF.
  • La ruta de flujo avanzada y el limitador de oclusión fijo eliminan el esfuerzo que normalmente se necesita para la TFF.
  • PES de alto rendimiento o Hydrosart™ RC Las membranas garantizan recuperaciones máximas.
  • Mejore la seguridad para usted y su muestra sin necesidad de enjuagar ni limpiar.
  • Los casetes contienen entre un 30 y un 60 % menos de plástico y se suministran únicamente con los tubos que necesita.
  • Material de la membrana: PES
  • Volumen de alimentación recomendado: 100 a 500 mL
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de filtro Ultrafiltración
Formato Cassette
Para utilizar con (equipo) Bomba peristáltica
Material Policarbonato
Material (membrana) PES
MWCO 10 kDa
Volumen de muestra 0,1 a 0,5 L
Esterilidad No estéril
Tipo Casete TFF
Volumen (métrico) 0.5 L