Learn More
Perzinfotel, MedChemExpress
Código de producto. 16420168
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16420168 5 mg 5 miligramos
16407708 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16420168 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19168
MedChemExpress Perzinfotel (EAA-090) is a potent, selective, and competitive NMDA receptor antagonist with neuroprotective effects. Perzinfotel (EAA-090) shows high affinity (IC50=30 nM) for the glutamate site.
Perzinfotel (EAA-090) is a potent, selective, and competitive NMDA receptor antagonist with neuroprotective effects. Perzinfotel (EAA-090) shows high affinity (IC50=30 nM) for the glutamate site.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perzinfotel
Forma física Powder
CAS 144912-63-0
Color Off-White
Cantidad 5 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H13N2O5P
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neurodegeneration
Sinónimo EAA-090
Información de solubilidad DMSO : 20.83 mg/mL (80.06 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 5.88 mg/mL (22.60 mM; ultrasonic and warming and heat to 60°C)
SMILES O=C(C1=C2NCCCN1CCP(O)(O)=O)C2=O
Peso molecular (g/mol) 260.18
Formula Weight (peso de la fórmula) 260.18
Porcentaje de pureza 98.0%