Learn More
Perylene, TRC
Código de producto. 30428080
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30428080 5 g
30417689 25 g
30421747 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30428080 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2913005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198-55-0
Fórmula molecular C20 H12
Peso molecular (g/mol) 252.31
Sinónimo Perylene, Dibenz[de,kl]anthracene, NSC 6512, peri-Dinaphthalene, α-Perylene
Nombre IUPAC perileno
SMILES c1cc2cccc3c4cccc5cccc(c(c1)c23)c45
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perylene
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C20H12/c1-5-13-6-2-11-17-18-12-4-8-14-7-3-10-16(20(14)18)15(9-1)19(13)17/h1-12H
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.0939