Learn More
Perileno, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10357060 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10357060 1 g Frasco de vidrio 1 g
10133180 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10357060 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 130070010
ChemsChrom Mega Deals
Usar código promocional 27993
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.31 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198-55-0
Fórmula molecular C20H12
Peso molecular (g/mol) 252.31
Número MDL MFCD00004142
Clave InChI CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
Nombre IUPAC perileno
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perylene
Punto de fusión 277.0°C to 280.0°C
Color Ocre a marrón
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Beilstein 05, I, 363
Índice Merck 15, 7299
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in ether, alcohol,, soluble in benzene, toluene,, very soluble in cs2, chloroform, acetone, very sparingly soluble in petroleum ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.31
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Polvo