Learn More
Perileno, 98 +%, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11382006
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11382006 5 g 5 g
11372006 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11382006 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L03047.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 198-55-0 | C20H12 | 252.316 g/mol
Perylene is used as a fluorescent and a chemiluminescent agent in the cytochemistry of membranes. It serves as a blue-emitting dopant material in organic light emitting diodes. It finds application as an organic photoconductor.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El perileno se utiliza como compuesto fluorescente y quimioluminiscente en la citoquímica de membranas. Sirve como material dopante de emisión azul en diodos emisores de luz orgánica. Además, se utiliza como fotoconductor orgánico.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, disulfuro de carbono y benceno. Ligeramente soluble en alcohol y éter etílico. Insoluble en agua.
Notas
Incompatibles con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198-55-0
Fórmula molecular C20H12
Peso molecular (g/mol) 252.316
Número MDL MFCD00004142
Clave InChI CSHWQDPOILHKBI-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo peri-dinaphthalene, perilene, dibenz de,kl anthracene, alpha-perylene, perylen, unii-5qd5427un7, ccris 1231, perylen-1-yl, perylen-2-yl
PubChem CID 9142
ChEBI CHEBI:29861
Nombre IUPAC perileno
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5)C3=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perylene
Punto de fusión 276°C to 280°C
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 1911335
Índice Merck 14,7184
Información de solubilidad Soluble in chloroform,carbon disulfide and benzene. Slightly soluble in alcohol and ethyl ether. Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 252.32
Porcentaje de pureza ≥98%