Learn More
Perileno-3-carbaldehído, TRC
Código de producto. 30331967
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30331967 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30331967 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB443770100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perylene-3-carbaldehyde
CAS 35438-63-2
Fórmula molecular C21H12O
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H12O/c22-12-14-10-11-19-17-8-2-5-13-4-1-7-16(20(13)17)18-9-3-6-15(14)21(18)19/h1-12H
SMILES C1=CC2=C3C(=C1)C4=CC=CC5=C4C(=CC=C5C=O)C3=CC=C2
Nombre IUPAC perileno-3-carbaldehído
Peso molecular (g/mol) 280.32
Formula Weight (peso de la fórmula) 280.0888