Learn More
Peruvoside, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Peruvoside |
| CAS | 1182-87-2 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C30 H44 O9 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | Card-20(22)-enolide','3-[(6-deoxy-3-O-methyl-α-L-glucopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-19-oxo-','(3β,5β)-, Peruvoside (6CI,7CI,8CI), (3β,5β)-3-[(6-Deoxy-3-O-methyl-α-L-glucopyranosyl)oxy]-14-hydroxy-19-oxocard-20(22)-enolide, Cannogenin α-L-thevetoside, Encordin, Peruvosid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H44O9/c1-16-24(33)26(36-3)25(34)27(38-16)39-19-6-10-29(15-31)18(13-19)4-5-22-21(29)7-9-28(2)20(8-11-30(22,28)35)17-12-23(32)37-14-17/h12,15-16,18-22,24-27,33-35H,4-11,13-14H2,1-3H3/t16-,18+,19-,20+,21-,22+,24-,25-,26+,27-,28+,29+,30-/m0/s1 |
| SMILES | CO[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](C)O[C@@H](O[C@H]2CC[C@@]3(C=O)[C@H](CC[C@@H]4[C@@H]3CC[C@]5(C)[C@H](CC[C@]45O)C6=CC(=O)OC6)C2)[C@H]1O |
| Nombre IUPAC | (3S,5R,8R,9S,10R,13R,14S,17R)-3-[(2R,3S,4R,5S,6S)-3,5-dihidroxi-4-metoxi-6-metiloxan-2-il]oxi-14-hidroxi-13-metil-17-(5-oxo-2H-furan-3-il)-1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,15,16,17-tetradecahidrociclopenta[a]fenantreno-10-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 548.66 |
| Mostrar más |