Learn More
MedChemExpress Pertuzumab
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | EGFR |
| Cantidad | 1 mg |
| Contenido y almacenamiento | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Tipo de producto | Inhibitory Antibodies |
| Condiciones de envío | Room temperature |
| CAS | 380610-27-5 |
| Grado de pureza o calidad | 99.0% |