Learn More
Perseitol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perseitol |
| CAS | 527-06-0 |
| Fórmula molecular | C7H16O7 |
| Cantidad | 50 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H16O7/c8-1-3(10)5(12)7(14)6(13)4(11)2-9/h3-14H,1-2H2/t3-,4+,5-,6-,7+/m1/s1 |
| SMILES | [C@H]([C@@H]([C@H](CO)O)O)([C@@H]([C@@H](CO)O)O)O |
| Nombre IUPAC | (2S,3R,5R,6R)-heptano-1,2,3,4,5,6,7-heptol |
| Peso molecular (g/mol) | 212.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.0896 |