Learn More
Ácido perrénico (VII), 99,99 %, (base de trazas metálicas), solución al 76,5 % en agua, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10419970 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10419970 5 g Frasco de vidrio 5 g
10098821 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10419970 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 316180050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Para análisis de ultratrazas, reactivo de reducción
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13768-11-1
Fórmula molecular HO4Re
Peso molecular (g/mol) 251.21
Número MDL MFCD00011326
Clave InChI UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
Nombre IUPAC hidroxi(trioxo)renio
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perrhenic(VII)acid
Color De incoloro a amarillo
Nombre de nota 99.99%
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.99%
Fórmula lineal HReO4
Concentración 70 to 76.5% (HReO4)
Densidad 2.1600g/mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.21
Grado base de trazas de metales
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Forma física Solución