Learn More
Ácido perrénico, 75-80 % solución acuosa, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11341229
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11341229 5 g 5 g
11351229 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11341229 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 011413.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13768-11-1 | HO4Re | 251.21 g/mol
Perrhenic acid is used in the manufacturing of superconducting synthetic metals and X-ray targets. It is used as a hydrocracking catalyst in petroleum industry and used for the dehydrogenation process and epoxidation of alkenes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13768-11-1
Fórmula molecular HO4Re
Peso molecular (g/mol) 251.21
Número MDL MFCD00011326
Clave InChI UGSFIVDHFJJCBJ-UHFFFAOYSA-M
Sinónimo perrhenic acid, hydroxy trioxo rhenium, perrhenic acid hreo4, rheniumoylol, hydrogen tetraoxorhenate vii, perrhenic vii acid, perrhenic acid solution, acmc-1bqjs, rhenate reo41-, hydrogen, t-4, rhenate reo41-, hydrogen 1:1 , t-4
PubChem CID 83718
Nombre IUPAC hidroxi(trioxo)renio
SMILES O[Re](=O)(=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perrhenic acid
Color De incoloro a amarillo
Forma física Líquido
Cantidad 5 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 75-80%
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 251.26
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Ácido perrénico:80,0%; agua:20,0%
Aspecto Colorless to pale yellow liquid
Presión de vapor 23 hPa (17mm Hg) at 20°C
Densidad 2.42
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Perrhenic acid, 75-80% aqueous solution
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Perrhenic acid