Learn More
Perfenilciclopentasilano, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perphenylcyclopentasilane |
| CAS | 1770-54-3 |
| Fórmula molecular | C60H50Si5 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | Decaphenylcyclopentasilane, NSC 526968, Ogsol SI 30-10, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-Decaphenylcyclopentasilane |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C60H50Si5/c1-11-31-51(32-12-1)61(52-33-13-2-14-34-52)62(53-35-15-3-16-36-53,54-37-17-4-18-38-54)64(57-43-23-7-24-44-57,58-45-25-8-26-46-58)65(59-47-27-9-28-48-59,60-49-29-10-30-50-60)63(61,55-39-19-5-20-40-55)56-41-21-6-22-42-56/h1-50H |
| SMILES | c1ccc(cc1)[Si]2(c3ccccc3)[Si](c4ccccc4)(c5ccccc5)[Si](c6ccccc6)(c7ccccc7)[Si](c8ccccc8)(c9ccccc9)[Si]2(c%10ccccc%10)c%11ccccc%11 |
| Nombre IUPAC | 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5-decakis-fenilpentasilolano |
| Peso molecular (g/mol) | 911.47 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 910.2759 |