Learn More
Perfenazina, TRC
Código de producto. 30135536
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30135536 5 g 5 g
30006328 1 g 1 g
30011747 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135536 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2911005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 58-39-9
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O S
Peso molecular (g/mol) 403.97
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]- (8CI), 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol, 1-(2-Hydroxyethyl)-4-[3-(2-chloro-10-phenothiazinyl)propyl]piperazine, 2-Chloro-10-3-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperazinyl] propyl phenothiazine, 2-Chloro-10-[3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl]phenothiazine, Chloriprozine, Chlorperphenazine, Decentan, Emesinal, Etaperazin, Etaperazine, Ethaperazine, Fentazin, Fentazin syrup, Fentazine duolets, Mutabom, NSC 150866, PZC, PZC (tranquilizer), Perfenazine, Perfenil, Perphenan, Perphenazin, Perphenazine, Sch 3940, Thilatazin, Tranquisan, Trifaron, Trilafon, Trilifan, Triphenot, γ-[4-(β-Hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl-2-chlorophenothiazine
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-clorofenotiazina-10-il)propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 403.1485