Learn More
Sulfóxido de perfenazina, LoGiCal
Código de producto. 30463740
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30463740 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30463740 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0826.01
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Nombres de analitos o componentes Perphenazine Sulfoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 419.97
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 419,1434 g/mol