Learn More
Sulfóxido de perfenazina 1,0 mg/ml en metanol, LoGiCal
Código de producto. 30464205
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30464205 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30464205 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCAMP0826.0101
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine Sulfoxide
CAS 10078-25-8
Nombres de analitos o componentes Perphenazine Sulfoxide
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O2 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Perphenazine Imp. A (EP), Perphenazine Sulfoxide, 2-[4-[3-(2-Chloro-5-oxido-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]piperazin-1-yl]ethanol, Perphenazine Sulphoxide, Perphenazine Impurity A
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)28(21)27)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
Tipo de solución Solución única
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Solvent or Matrix Metanol
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 419.97
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 419,1434 g/mol