Learn More
Sulfóxido de perfenazina N1,N4-dióxido (perfenazina N1,N4,S-trióxido), Mikromol™
Código de producto. 30051459
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051459 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051459 Proveedor Mikromol Supplier No. MM0826.080025
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfóxido de perfenazina N1,N4-dióxido (perfenazina N1,N4,S-trióxido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
CAS 2724727-08-4
Nombres de analitos o componentes Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O4S/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)30(21)29)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)propil]-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 451.97
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 451.1333 g/mol