Learn More
Diclorhidrato de sulfóxido de perfenazina N1,N4-dióxido (diclorhidrato de perfenazina N1,N4,S-trióxido), Mikromol™
Código de producto. 30051098
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30051098 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30051098 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0826.100025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Diclorhidrato de sulfóxido de perfenazina N1,N4-dióxido (diclorhidrato de perfenazina N1,N4,S-trióxido)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
CAS 2731064-38-1
Nombres de analitos o componentes Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O4 S . 2 Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Perphenazine Sulfoxide N1,N4-Dioxide Dihydrochloride, Perphenazine N1,N4,S-Trioxide Dihydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O4S.2ClH/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)30(21)29)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26;;/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2;2*1H
SMILES Cl.Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3S(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5-oxofenotiazin-10-il)propil]-1,4-dioxidipiperazina-1,4-diio-1-il]etanol; diclorhidrato
Peso molecular (g/mol) 524.89
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 523.0866 g/mol