Learn More
Sulfona de perfenazina, Mikromol™
Código de producto. 30049115
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30049115 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30049115 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0826.040025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Sulfona de perfenazina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine Sulfone
CAS 2732277-21-1
Nombres de analitos o componentes Perphenazine Sulfone
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O3 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Perphenazine Sulfone
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O3S/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)29(21,27)28)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2
SMILES OCCN1CCN(CCCN2c3ccccc3S(=O)(=O)c4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-5,5-dioxofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 435.97
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 435.1383 g/mol