Learn More
Perfenazina N1-Óxido, Mikromol™
Descripción
Óxido de perfenazina N1
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perphenazine N1-Oxide |
| CAS | 803615-00-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Perphenazine N1-Oxide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C21 H26 Cl N3 O2 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 4-[3-(2-Chloro-10H-phenothiazin-10-yl)propyl]-1-piperazineethanol 1-Oxide, 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chlorophenothiazin-10-yl)propyl]-, 1-oxide (8CI), Perphenazine N1-Oxide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H26ClN3O2S/c22-17-6-7-21-19(16-17)24(18-4-1-2-5-20(18)28-21)9-3-8-23-10-12-25(27,13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2 |
| SMILES | OCC[N+]1([O-])CCN(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1 |
| Nombre IUPAC | 2-[4-[3-(2-clorofenotiazin-10-il)propil]-1-oxidopiperazin-1-io-1-il]etanol |
| Mostrar más |