Learn More
Clorhidrato de dióxido de perfenazina N1,N4 Mikromol™
Código de producto. 30050402
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
30050402 25 mg 25 miligramos
1 options
Código de producto. 30050402 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0826.090025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Clorhidrato de dióxido de perfenazina N1,N4
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
CAS 2724727-09-5
Nombres de analitos o componentes Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C21 H26 Cl N3 O3 S . Cl H
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Perphenazine N1,N4-Dioxide Hydrochloride
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3O3S.ClH/c22-17-6-7-21-19(16-17)23(18-4-1-2-5-20(18)29-21)8-3-9-24(27)10-12-25(28,13-11-24)14-15-26;/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2;1H
SMILES Cl.OCC[N+]1([O-])CC[N+]([O-])(CCCN2c3ccccc3Sc4ccc(Cl)cc24)CC1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-clorofenotiazin-10-il)propil]-1,4-dioxidopiperazina-1,4-diio-1-il]etanol;clorhidrato
Peso molecular (g/mol) 472.43
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 471.115 g/mol