Learn More
Perphenazine, MedChemExpress
Descripción
Perphenazine is an orally active dopamine receptor and histamine-1 receptor antagonist, with Ki values of 0.56 nM (D2), 0.43 nM (D3), 6 nM (5-HT2A), respectively. Perphenazine also binds to Alpha-1A adrenergic receptor. Perphenazine inhibits cancer cell proliferation, and induces apoptosis. Perphenazine can be used in the research of mental disease, cancer, inflammation.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Perphenazine |
| Forma física | Powder |
| CAS | 58-39-9 |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C21H26ClN3OS |
| Para utilizar con (aplicación) | Neuroscience-Neuromodulation |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (247.54 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble) |
| SMILES | OCCN1CCN(CCCN2C3=C(C=CC=C3)SC4=CC=C(Cl)C=C24)CC1 |
| Mostrar más |