Learn More
Perfenazina-d4 (fenotiazina-1,3,7,9-d4), TRC
Código de producto. 30425286
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.5 mg
1 mg
5 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30425286 5 mg
30418222 1 mg
30409911 0.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30425286 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP2911015MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 155593-75-2
Fórmula molecular C21 D4 H22 Cl N3 O S
Peso molecular (g/mol) 407.99
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-10H-phenothiazin-10-yl-1,3,7,9-d4)propyl]- (9CI)
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-1,3,7,9-tetradeuteriofenotiazina-10-il)propil]piperazina-1-il]etanol
SMILES [2H]c1cc([2H])c2N(CCCN3CCN(CCO)CC3)c4c([2H])c(Cl)c([2H])cc4Sc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine-d4 (phenothiazine-1,3,7,9-d4)
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26H,3,8-15H2/i2D,4D,6D,16D
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1736