Learn More
Perfenazina-d4 (fenotiazina-1,3,7,9-d4), CDN
Código de producto. 30314581
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.01 g
0.05 g
Tamaño de la unidad:
0.01 g
0.05 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30314581 0.05 g 0.05 g
30309055 0.01 g 0.01 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30314581 Proveedor CDN N.º de proveedor CDND27500.05G
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Descubra más de 4000 compuestos deuterados de alta calidad, con envío directo desde stock para mayor rapidez. Ofrecemos muchas API únicas, incluidos ingredientes farmacéuticos activos, nitrosoaminas, aminoácidos, esteroides, gases, pesticidas y ácidos grasos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Perphenazine-d4 (phenothiazine-1,3,7,9-d4)
CAS 155593-75-2
Fórmula molecular C21 D4 H22 Cl N3 O S
Cantidad 0.05 g
Sinónimo 1-Piperazineethanol, 4-[3-(2-chloro-10 H-phenothiazin-10-yl-1,3,7,9-d4)propyl]- (9 CI)
Fórmula InChI InChI=1 S/C21H26ClN3OS/c22-17-6-7-21-19(16-17)25(18-4-1-2-5-20(18)27-21)9-3-8-23-10-12-24(13-11-23)14-15-26/h1-2,4-7,16,26 H,3,8-15H2/i2D,4 D,6 D,16 D
SMILES [2 H]c1cc([2 H])c2N(CCCN3CCN(CCO)CC3)c4c([2 H])c(Cl)c([2 H])cc4Sc2c1
Nombre IUPAC 2-[4-[3-(2-cloro-1,3,7,9-tetradeuteriofenotiazin-10-il)propil]piperazin-1-il]etanol
Peso molecular (g/mol) 407.99
Formula Weight (peso de la fórmula) 407.1736 g/mol
Porcentaje de pureza 98 atom % D, min 97% Chemical Purity