Learn More
Tocris Bioscience™ Peroxy Orange 1
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30001561
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30001561 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30001561 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 4944/10
Fluorescent hydrogen peroxide indicator
Fluorescent probe for imaging hydrogen peroxide (H2O2); cell permeable. Displays an orange intracellular fluorescence in response to H2O2 signals produced in RAW 264.7 macrophages and A431 cells during immune response and growth factor stimulation, respectively. Excitation wavelength 543 nm, emission between 545 and 750 nm.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Peroxy Orange 1
CAS 1199576-10-7
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C32H32BNO5
Formula Weight (peso de la fórmula) 521.41
Pureza >98%
Peso molecular 521.42