Learn More
Tira reactiva de peróxido Quantofix™, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15421137
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 kit
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15421137 1 kit cada uno
1 options
Código de producto. 15421137 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 023284.QA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Concentración Mide de 1 a 25 ppm de peróxido en éter
Tipo Tira reactiva de peróxido
Cantidad 1 kit