Learn More
Cole-Parmer™ Tubos de silicona curada con peróxido
Código de producto. 30178800 Tienda Cole-Parmer Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
1,9 cm (1 x 4 in)
1,9 cm (1 x 8 in)
1,9 cm (3 x 16 in)
3/8 in
Diámetro exterior (imperial):
(7/16 in), 11 mm
1,9 cm (1 x 4 in), 12.7 mm
1,9 cm (5 x 8 in), 15.9 mm
1/2 in, 12.7 mm
3/8 in, 9.5 mm
5/16 in, 8 mm
Tamaño de la unidad:
1 unidad
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Diámetro interior (imperial) Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
30178800 1,9 cm (1 x 8 in) 1,9 cm (1 x 4 in), 12.7 mm 1 unidad
30178803 1,9 cm (3 x 16 in) 5/16 in, 8 mm 1 unidad
30178804 1,9 cm (1 x 4 in) 3/8 in, 9.5 mm 1 unidad
30178805 3/8 in 1/2 in, 12.7 mm 1 unidad
30178801 1,9 cm (3 x 16 in) (7/16 in), 11 mm 1 unidad
30178806 1,9 cm (1 x 4 in) 1/2 in, 12.7 mm 1 unidad
30178802 3/8 in 1,9 cm (5 x 8 in), 15.9 mm 1 unidad
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Código de producto. 30178800 Proveedor Cole-Parmer™ N.º de proveedor 5012143
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Los tubos flexibles ofrecen una larga vida útil y resisten torceduras y desgarros.
  • Presenta buena resistencia al calor, al frío, al ozono, a los rayos UV y a la abrasión.
  • Ideal para aplicaciones de uso general, de laboratorio y de un solo uso.
  • Soporte técnico gratuito disponible para ayudar con la selección de tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad RoHs, ADCF
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 8 in)
Diámetro interior (métrico) 6.4 mm
Material Caucho
Diámetro exterior (imperial) 1,9 cm (1 x 4 in), 12.7 mm
Longitud global (imperial) 25 ft.
Longitud global (métrico) 7.62 m
Grosor (imperial) 1/16 in
Grosor (métrico) 3.2 mm
Temperatura mín. de funcionamiento (imperial) -70 °F
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) - 56 °C
Color Transparente
Flexibilidad Muy flexible
Max. Operating Temperature (English) 400 °F
Max. Operating Temperature (Metric) 204 °C
Tipo de producto Tubos
Mostrar más Mostrar menos
Este producto no está aprobado ni destinado a, y no debe utilizarse para, aplicaciones médicas, clínicas, quirúrgicas u otras aplicaciones orientadas al paciente.